6-Fluoroquinoline ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H35900.MD H35900.03
H35900.MDEA 605 DKK
H35900.MD H35900.03
6-Fluoroquinoline ≥97%
6-Fluoroquinoline
Formel: C₉H₆FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01685512
CAS-nummer: 396-30-5