2,4-Dimethyl-6-iodoaniline ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Iodo-4,6-dimethylaniline
H51875.03
H51875.06
H51875.03EA
1030
DKK
H51875.03
H51875.06
2,4-Dimethyl-6-iodoaniline ≥98%
2,4-Dimethyl-6-iodoaniline
Purity: 98%
CAS No.: 4102-54-9
Molecular Formula: C8H10IN
Formula Weight: 247.08
Melting Point: 64-65°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD07779005
Formel:
C₈H₁₀IN Smeltepunkt: 64…65 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07779005 CAS-nummer: 4102-54-9 ADR: 6.1,III |