4-Methyl-3-nitrobenzamide ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L18270.06 L18270.14
L18270.06EA 211 DKK
L18270.06 L18270.14
4-Methyl-3-nitrobenzamide ≥98%
4-Methyl-3-nitrobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 19013-11-7 Molecular Formula: C8H8N2O3 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 164-167° Beilstein Reference: 2102644
Formel: C₈H₈N₂O₃
Molekylvægt: 180.16 g/mol
Smeltepunkt: 164…167 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00027392
CAS-nummer: 19013-11-7
EINECS: 242-752-4