4-Cyanophenyl-4-hexylbenzoate ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B22471.03 B22471.06
B22471.03EA 375 DKK
B22471.03 B22471.06
4-Cyanophenyl-4-hexylbenzoate ≥99%
4-Cyanophenyl-4-hexylbenzoate
Purity: 99% CAS No.: 50793-85-6 Molecular Formula: C20H21NO2 Formula Weight: 307.39 Melting Point: 44-47° MDL No.: MFCD00600506
Formel: C₂₀H₂₁NO₂
Smeltepunkt: 44…47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00600506
CAS-nummer: 50793-85-6
EINECS: 256-767-9