4,4'-Diethoxyazobenzene ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B20839.03 B20839.06
B20839.03EA 322 DKK
B20839.03 B20839.06
4,4'-Diethoxyazobenzene ≥97%
4,4'-Diethoxyazobenzene
Purity: 97% CAS No.: 588-52-3 Molecular Formula: C16H18N2O2 Formula Weight: 270.33 MDL No.: MFCD00053756
Formel: C₁₆H₁₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053756
CAS-nummer: 588-52-3