4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B22907.03 B22907.06
B22907.03EA 536 DKK
B22907.03 B22907.06
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile ≥97%
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Purity: 97+% CAS No.: 312-21-0 Molecular Formula: C8H4F3NO2S Formula Weight: 235.18 Melting Point: 87-92° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD01631631
Formel: C₈H₄F₃NO₂S
Molekylvægt: 235.18 g/mol
Smeltepunkt: 87…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631631
CAS-nummer: 312-21-0
ADR: 6.1 III