N-Boc-aniline 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H55232.06 H55232.14
H55232.06EA 600 DKK
H55232.06 H55232.14
N-Boc-aniline 97%
N-Boc-aniline
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
MDL Number: MFCD00043723
CAS-nummer: 3422-01-3