4-Bromo-N,N-diphenylaniline ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Bromophenyl)diphenylamine, 4-Bromotriphenylamine
B2633-25G B2633-5G
TCIAB2633-25GEA 1430 DKK
TCIAB2633-25G TCIAB2633-5G
4-Bromo-N,N-diphenylaniline ≥97.0% (by GC)
4-Bromo-N,N-diphenylaniline
Formel: C₁₈H₁₄BrN
Molekylvægt: 324.21 g/mol
Kogepunkt: 185°C
MDL Number: MFCD01851266
CAS-nummer: 36809-26-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8e2b70ad0d8fa8ca40243c8df2639492a455d31&vid=d8e2b70ad0d8fa8ca40243c8df2639492a455d31&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C