N-Boc-L-valine 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
275710050 275710250 275711000
ACRO275710050EA 194 DKK
ACRO275710050 ACRO275710250 ACRO275711000
N-Boc-L-valine 99+%
N-Boc-L-valine
Formel: C₁₀H₁₉NO₄
Smeltepunkt: 76…80 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00065605
CAS-nummer: 13734-41-3
EINECS: 237-307-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -5.3° to -7.3° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3COOH)