cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene ≥94%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H51258.03
H51258.06
H51258.03EA
1150
DKK
H51258.03
H51258.06
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene ≥94%
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene
Purity: 94%
CAS No.: 64724-29-4
Molecular Formula: C16H34OSn
Formula Weight: 361.15
Melting Point: 84-87°
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD07787391
Formel:
C₁₆H₃₄OSn Smeltepunkt: 84…87 °C Massefylde: 1,082 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07787391 CAS-nummer: 64724-29-4 ADR: 6.1,III |