1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H31562.03 H31562.06 H31562.14
H31562.03EA 685 DKK
H31562.03 H31562.06 H31562.14
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene 95%
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene
CAS No.: 97674-02-7 Molecular Formula: C16H34OSn Formula Weight: 361.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4760 Boiling Point: 85-86°/0.07mm UN No.: 2788 MDL No.: MFCD00010240
Formel: C₁₆H₃₄OSn
Kogepunkt: 85…86 °C (0,07 mmHg)
Massefylde: 1,067
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010240
CAS-nummer: 97674-02-7
UN nummer: 2788
ADR: 6.1,III