3-Amino-5-(methylthio)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B20991.03
B20991.06
B20991.03EA
904
DKK
B20991.03
B20991.06
3-Amino-5-(methylthio)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
3-Amino-5-(methylthio)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 72760-85-1
Molecular Formula: C5H6N4S
Formula Weight: 154.19
Melting Point: 148-150°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052745
Formel:
C₅H₆N₄S Smeltepunkt: 148…150 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052745 CAS-nummer: 72760-85-1 ADR: 6.1,III |