1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B25272.06
B25272.14
B25272.06EA
1660
DKK
B25272.06
B25272.14
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde ≥98%
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 33016-47-6
Molecular Formula: C23H18N2O
Formula Weight: 338.41
Melting Point: ca 192° dec.
MDL No.: MFCD02179554
Formel:
C₂₃H₁₈N₂O Smeltepunkt: ∼ 192 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02179554 CAS-nummer: 33016-47-6 |