1-Acetylisatin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Acetylindoline-2,3-dione
L17597.03 L17597.06 L17597.14
L17597.03EA 170 DKK
L17597.03 L17597.06 L17597.14
1-Acetylisatin ≥97%
1-Acetylisatin
Purity: 97% CAS No.: 574-17-4 Molecular Formula: C10H7NO3 Formula Weight: 189.17 Melting Point: 141-143° Beilstein Reference: 113959
Formel: C₁₀H₇NO₃
Molekylvægt: 189.17 g/mol
Smeltepunkt: 141…143 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00158542
CAS-nummer: 574-17-4
EINECS: 209-368-9