(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(R)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
H52561.MD
H52561.03
H52561.06
H52561.MDEA
614
DKK
H52561.MD
H52561.03
H52561.06
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 140645-23-4
Molecular Formula: C11H22N2O2
Formula Weight: 214.31
MDL No.: MFCD03839876
Formel:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03839876 CAS-nummer: 140645-23-4 |