(3-Aminopropyl)dimethylmethoxysilane 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
336600010 336600050
ACRO336600010EA 751 DKK
ACRO336600010 ACRO336600050
(3-Aminopropyl)dimethylmethoxysilane 97%
(3-Aminopropyl)dimethylmethoxysilane
Formel: C₆H₁₇NOSi
Kogepunkt: 87 °C (50 mmHg)
Flammepunkt: 38 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861689
CAS-nummer: 31024-26-7
UN nummer: 2924
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %