3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-(2-Aminoethylamino)propyldimethoxymethylsilane
A0876-25ML
A0876-500ML
TCIAA0876-25MLEA
140
DKK
TCIAA0876-25ML
TCIAA0876-500ML
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane
Formel:
C₈H₂₂N₂O₂Si Kogepunkt: 139°C Flammepunkt: 126°C |
MDL Number:
MFCD00054776 CAS-nummer: 3069-29-2 EINECS: 221-336-6 UN nummer: 3267 ADR: 8,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |