(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-(Diethoxy(methyl)silyl)propan-1-amine
D1980-25ML
D1980-500ML
D1980-100ML
TCIAD1980-25MLEA
181
DKK
TCIAD1980-25ML
TCIAD1980-500ML
TCIAD1980-100ML
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane
Formel:
C₈H₂₁NO₂Si Molekylvægt: 191.35 g/mol Kogepunkt: 88°C Flammepunkt: 85°C |
MDL Number:
MFCD00039785 CAS-nummer: 3179-76-8 EINECS: 221-660-8 UN nummer: 3267 ADR: 8 II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |