(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Diethoxy(methyl)silyl)propan-1-amine
L16401.14 L16401.22
L16401.14EA 389 DKK
L16401.14 L16401.22
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane 97%
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane
Purity: 97% CAS No.: 3179-76-8 Molecular Formula: C8H21NO2Si Formula Weight: 191.35 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4270 Melting Point: -20° Boiling Point: 197-199° Beilstein Reference: 1744264 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00039785
Formel: C₈H₂₁NO₂Si
Molekylvægt: 191.35 g/mol
Kogepunkt: 197…199 °C
Smeltepunkt: < –20 °C
Massefylde: 0.920
Flammepunkt: 85 °C (185 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039785
CAS-nummer: 3179-76-8
EINECS: 221-660-8
ADR: 8 III