1-Boc-3-methylpiperazine ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52809.06 H52809.14
H52809.06EA 1060 DKK
H52809.06 H52809.14
1-Boc-3-methylpiperazine ≥97%
1-Boc-3-methylpiperazine
Purity: 97% CAS No.: 120737-59-9 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 MDL No.: MFCD03001706
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001706
CAS-nummer: 120737-59-9