(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(R)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
L19492.03
L19492.06
L19492.MD
L19492.03EA
1280
DKK
L19492.03
L19492.06
L19492.MD
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine ≥98%
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Purity: 98+%
CAS No.: 84025-81-0
Molecular Formula: C6H13NO
Formula Weight: 115.18
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4457
Boiling Point: 61-62°/40mm
Beilstein Reference: 4229755
Optical Rotation: -2.2° (c=2 in benzene)
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00066219
Formel:
C₆H₁₃NO Molekylvægt: 115.18 g/mol Kogepunkt: 61…62 °C (40 mmHg) Massefylde: 0.933 Flammepunkt: 45 °C (113 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00066219 CAS-nummer: 84025-81-0 ADR: 3 III |