(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H27536.03 H27536.MD
H27536.03EA 2320 DKK
H27536.03 H27536.MD
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Formel: C₄H₉ClFN
Smeltepunkt: 183…186 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038718
CAS-nummer: 136725-53-6