Nipecotamide 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
128300050 128300500
ACRO128300050EA 856 DKK
ACRO128300050 ACRO128300500
Nipecotamide 95%
Nipecotamide
Formel: C₆H₁₂N₂O
Smeltepunkt: 102…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005993
CAS-nummer: 4138-26-5
EINECS: 223-962-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 108 °C
Titration with HClO4 ≥94 %