4-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H50958.03
H50958.MD
H50958.03EA
3170
DKK
H50958.03
H50958.MD
4-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile ≥98%
4-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 224178-67-0
Molecular Formula: C12H14N2O
Formula Weight: 202.26
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD07368391
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O Molekylvægt: 202.26 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07368391 CAS-nummer: 224178-67-0 ADR: 6.1 III |