Bathocuproin sulphonate disodium salt
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
14470.02 14470.03
SERA14470.02EA 716.18 DKK
SERA14470.02 SERA14470.03
Bathocuproin sulphonate disodium salt
Bathocuproin sulphonate disodium salt
Formel: C₂₆H₁₈N₂Na₂O₆S₂
MDL Number: MFCD00011679
CAS-nummer: 52698-84-7
EINECS: 258-111-7