2-(Tributylstannyl)thiophene ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H55904.AA H55904.AC H55904.AE
H55904.AAEA 527 DKK
H55904.AA H55904.AC H55904.AE
2-(Tributylstannyl)thiophene ≥97%
2-(Tributylstannyl)thiophene
Formel: C₁₆H₃₀SSn
Kogepunkt: 155 °C (0,1 mmHg)
Massefylde: 1,175
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192513
CAS-nummer: 54663-78-4
UN nummer: 2788
ADR: 6.1,III