2-(Tributylstannyl)furan ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H55259.AA H55259.AC
H55259.AAEA 604 DKK
H55259.AA H55259.AC
2-(Tributylstannyl)furan ≥97%
2-(Tributylstannyl)furan
Formel: C₁₆H₃₀OSn
Kogepunkt: 90 °C (0,1 mmHg)
Massefylde: 1,134
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192512
CAS-nummer: 118486-94-5
UN nummer: 2788
ADR: 6.1,III