Victoria blue B
Leverandør: CHROMA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Basic blue 26, N-(4-((4-(Dimethylamino)phenyl)(4-(phenylamino)naphthalen-1-yl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-methylmethanaminium chloride
1B-391.100 1B-391.25
CHRO1B-391.100EA 345.22 DKK
CHRO1B-391.100 CHRO1B-391.25
Victoria blue B
Victoria blue B
Formel: C₃₃H₃₂ClN₃
Molekylvægt: 506.803 g/mol
MDL Number: MFCD00011878
CAS-nummer: 2580-56-5
EINECS: 219-943-6