N(α)-Fmoc-L-tryptophan
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Fmoc-Trp-OH
8.52207.0100
8.52207.0025
8.52207.0005
04-12-1035-100EA
1880
DKK
04-12-1035-100
04-12-1035-25
04-12-1035-5
N(α)-Fmoc-L-tryptophan
N(α)-Fmoc-L-tryptophan
Formel:
C₂₆H₂₂N₂O₄ Molekylvægt: 426.5 g/mol |
MDL Number:
MFCD00037126 CAS-nummer: 35737-15-6 EINECS: 252-706-5 |