N(α)-Fmoc-D-tryptophan
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Fmoc-D-Trp-OH
8.52150.0025 8.52150.0005
04-13-1035-25EA 6900 DKK
04-13-1035-25 04-13-1035-5
N(α)-Fmoc-D-tryptophan
N(α)-Fmoc-D-tryptophan
Formel: C₂₆H₂₂N₂O₄
Molekylvægt: 426.46 g/mol
MDL Number: MFCD00062954
CAS-nummer: 86123-11-7