2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H61887.06 H61887.14
H61887.06EA 769 DKK
H61887.06 H61887.14
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone ≥97%
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone
Formel: C₁₀H₇F₂N₃O
Smeltepunkt: 103…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093825
CAS-nummer: 86404-63-9