N-Fmoc-β-alanine ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H59887.06 H59887.14
H59887.06EA 811 DKK
H59887.06 H59887.14
N-Fmoc-β-alanine ≥99%
N-Fmoc-β-alanine
Formel: C₁₈H₁₇NO₄
Smeltepunkt: 142…147 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00063328
CAS-nummer: 35737-10-1