N-Fmoc-L-valine
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8.52021.0100 8.52021.0025 8.52021.0250
04-12-1039-100EA 831 DKK
04-12-1039-100 04-12-1039-25 8.52021.0250
N-Fmoc-L-valine
N-Fmoc-L-valine
Formel: C₂₀H₂₁NO₄
Molekylvægt: 339.4 g/mol
MDL Number: MFCD00037124
CAS-nummer: 68858-20-8
EINECS: 272-515-0