N-Fmoc-D-valine
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Fmoc-D-Val-OH, D-Valine, N-FMOC protected
8.52152.0025 8.52152.0005
04-13-1039-25EA 3730 DKK
04-13-1039-25 04-13-1039-5
N-Fmoc-D-valine
N-Fmoc-D-valine
Formel: C₂₀H₂₁NO₄
Molekylvægt: 339.39 g/mol
MDL Number: MFCD00062953
CAS-nummer: 84624-17-9