6-Bromopicolinamide ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H31811.03 H31811.06
H31811.03EA 722 DKK
H31811.03 H31811.06
6-Bromopicolinamide ≥97%
6-Bromopicolinamide
Purity: 97% CAS No.: 25194-52-9 Molecular Formula: C6H5BrN2O Formula Weight: 201.02 MDL No.: MFCD00234154
Formel: C₆H₅BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234154
CAS-nummer: 25194-52-9