N(α)-Acetyl-L-tryptophan ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-Acetyl-L-tryptophan, Ac-Trp-OH
J64096.06 J64096.14
J64096.06EA 447 DKK
J64096.06 J64096.14
N(α)-Acetyl-L-tryptophan ≥99%
N(α)-Acetyl-L-tryptophan
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₃
Molekylvægt: 246.3 g/mol
Smeltepunkt: 186 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00065976
CAS-nummer: 1218-34-4
EINECS: 214-935-9