3-Chloro-2,6-xylidine ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Chloro-2,6-dimethylaniline
B22232.09 B22232.18 B22232.30
B22232.09EA 508 DKK
B22232.09 B22232.18 B22232.30
3-Chloro-2,6-xylidine ≥99%
3-Chloro-2,6-xylidine
Purity: 99% CAS No.: 26829-77-6 Molecular Formula: C8H10ClN Formula Weight: 155.63 Melting Point: 30-32° Boiling Point: 136-138°/17mm MDL No.: MFCD02683086
Formel: C₈H₁₀ClN
Kogepunkt: 136…138 °C (17 mmHg)
Smeltepunkt: 30…32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683086
CAS-nummer: 26829-77-6