4-(Methylthio)benzyl alcohol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
4-(Methylthio)benzyl Alcohol
B22455.06
B22455.14
B22455.22
B22455.06EA
651
DKK
B22455.06
B22455.14
B22455.22
4-(Methylthio)benzyl alcohol ≥98%
4-(Methylthio)benzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 3446-90-0
Molecular Formula: C8H10OS
Formula Weight: 154.23
Flash Point:
Formel:
C₈H₁₀OS Kogepunkt: 108…109 °C (0,4 mmHg) Smeltepunkt: 41…43 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009706 CAS-nummer: 3446-90-0 |