tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Bromo-methyl-benzoic acid mono tert-butyl ester, tert-Butyl 4-(bromomethyl)benzoate
H35540.03 H35540.09
H35540.03EA 854 DKK
H35540.03 H35540.09
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate 95%
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate
Formel: C₁₂H₁₅BrO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04973450
CAS-nummer: 108052-76-2