2-Bromo-p-anisaldehyde ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
H61379.03 H61379.06
H61379.03EA 1860 DKK
H61379.03 H61379.06
2-Bromo-p-anisaldehyde ≥98%
2-Bromo-p-anisaldehyde
Formel: C₈H₇BrO₂
Molekylvægt: 215.04 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09788636
CAS-nummer: 43192-31-0