3,6-Dibromopyridazine 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H61223.03 H61223.06
H61223.03EA 790 DKK
H61223.03 H61223.06
3,6-Dibromopyridazine 95%
3,6-Dibromopyridazine
Formel: C₄H₂Br₂N₂
Smeltepunkt: 117…121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00233947
CAS-nummer: 17973-86-3