2-Amino-3-bromobenzonitrile 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H61823.MD H61823.03
H61823.MDEA 1270 DKK
H61823.MD H61823.03
2-Amino-3-bromobenzonitrile 95%
2-Amino-3-bromobenzonitrile
Formel: C₇H₅BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05670539
CAS-nummer: 114344-60-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III