Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H60242.06 H60242.14
H60242.06EA 534 DKK
H60242.06 H60242.14
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥97%
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate
Formel: C₉H₉NO₄
Smeltepunkt: 62…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082564
CAS-nummer: 59382-59-1