4-(4-Chlorophenyl)-1-buten-4-ol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
1-(4-Chlorophenyl)-3-buten-1-ol, 1-(4-Chlorophenyl)but-3-en-1-ol
H53381.03
H53381.06
H53381.03EA
512
DKK
H53381.03
H53381.06
4-(4-Chlorophenyl)-1-buten-4-ol ≥97%
4-(4-Chlorophenyl)-1-buten-4-ol
Purity: 97%
CAS No.: 14506-33-3
Molecular Formula: C10H11ClO
Formula Weight: 182.65
Refractive Index: 1.5440
Boiling Point: 140°/2mm
MDL No.: MFCD03427246
Formel:
C₁₀H₁₁ClO Kogepunkt: 140 °C (2 mmHg) Massefylde: 1,137 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03427246 CAS-nummer: 14506-33-3 |