Methylamin 2 mol/l in THF, AcroSeal®, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
368491000 368498000
368491000.EA 918 DKK
368491000. 368498000.
Methylamin 2 mol/l in THF, AcroSeal®, ren
Methylamin
Formel: CH₅N
Massefylde: 0,861 g/cm³
Flammepunkt: –17 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008104
CAS-nummer: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN nummer: 2924
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.8 to 2.2 M