2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,2,2-Trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate
H61603.06 H61603.14
H61603.06EA 1390 DKK
H61603.06 H61603.14
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₃H₂F₆O₃S
Molekylvægt: 232.10 g/mol
Massefylde: 1.611
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00671579
CAS-nummer: 6226-25-1
UN nummer: 3265
ADR: 8 II