D(-)-Luciferin sodium salt ≥95%
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
14682-50
14682-100
14682-500
14682-1
CAYM14682-50EA
788
DKK
CAYM14682-50
CAYM14682-100
CAYM14682-500
CAYM14682-1
D(-)-Luciferin sodium salt ≥95%
D(-)-Luciferin sodium salt
Formel:
C₁₁H₇N₂NaO₃S₂ |
MDL Number:
MFCD00044938 CAS-nummer: 103404-75-7 |