4-Fluoro-3-nitroanisole 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H61554.03 H61554.06
H61554.03EA 1540 DKK
H61554.03 H61554.06
4-Fluoro-3-nitroanisole 95%
4-Fluoro-3-nitroanisole
Formel: C₇H₆FNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11848442
CAS-nummer: 61324-93-4