4-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H59919.03
H59919.06
H59919.03EA
791
DKK
H59919.03
H59919.06
4-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Biphenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₈H₂₁BO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07368291 CAS-nummer: 144432-80-4 |