Zirconium diboride ≥99.5% (metals basis excluding Hf)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
47030.18
47030.30
47030.18EA
1660
DKK
47030.18
47030.30
Zirconium diboride ≥99.5% (metals basis excluding Hf)
Zirconium diboride
Formel:
B₂Zr Smeltepunkt: 3000 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064648 CAS-nummer: 12045-64-6 EINECS: 234-963-5 UN nummer: 3178 ADR: 4.1,III |